4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₇NO₂ Poids moléculaire: 207,269 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01860653 Numéro CAS: 216007-00-0 |