4-Chloro-D-tryptophan 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Poids moléculaire: 238,67 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10565751 Numéro CAS: 27542-41-2 |