Imprimer

3-Ethynyl-benzoic acid ethyl ester 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR452067-1GEA 394 EUR
APOSOR452067-1G
3-Ethynyl-benzoic acid ethyl ester 97%
3-Ethynyl-benzoic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₁₀O₂
Poids moléculaire: 174,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195274
Numéro CAS: 178742-95-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR