4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₃ Poids moléculaire: 230,304 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06410634 Numéro CAS: 887987-72-6 |