Cbz-L-Valinol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₉NO₃ Poids moléculaire: 237,295 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00672539 Numéro CAS: 6216-65-5 |