Imprimer
N-Boc-2-Azidoethylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR452182-1GEA 350 EUR
APOSOR452182-1G
N-Boc-2-Azidoethylamine 97%
N-Boc-2-Azidoethylamine
Formule: C₇H₁₄N₄O₂
Poids moléculaire: 186,212 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18207539
Numéro CAS: 117861-38-8