Imprimer
(S)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR452198-1GEA 655 EUR
APOSOR452198-1G APOSOR452198-250MG APOSOR452198-500MG
(S)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
(S)-N-Boc-2-aminobutylamine
Formule: C₉H₂₀N₂O₂
Poids moléculaire: 188,267 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22397601
Numéro CAS: 1336411-15-4