(1Z)-1-Chloropropene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₅Cl Poids moléculaire: 76,525 g/mol Point d'ébullition: 30…31 °C Point de fusion: –135 °C Point éclair: –4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00062943 Numéro CAS: 16136-84-8 UN: 1993 ADR: 3,I |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...