Imprimer
4-Amino-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR460000-50MGEA 176 EUR
APOSOR460000-50MG
4-Amino-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline
4-Amino-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₉H₁₂N₂
Poids moléculaire: 148,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863911
Numéro CAS: 130831-67-3