6-Azaindole-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆N₂O₂ Poids moléculaire: 162,145 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11506121 Numéro CAS: 24334-20-1 |