Imprimer
5-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR46117-1GEA 306 EUR
APOSOR46117-1G APOSOR46117-250MG
5-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
5-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Formule: C₇H₄BrN₃
Poids moléculaire: 210,031 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12401005
Numéro CAS: 1159829-75-0