Imprimer
4-Hydroxy-3-iodobenzonitrile 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR46135-250MGEA 162 EUR
APOSOR46135-250MG
4-Hydroxy-3-iodobenzonitrile 97+%
4-Hydroxy-3-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄INO
Poids moléculaire: 245,017 g/mol
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11054826
Numéro CAS: 2296-23-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III