Imprimer
5,7-Dibromoisoquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR46139-1GEA 1580 EUR
APOSOR46139-1G APOSOR46139-250MG
5,7-Dibromoisoquinoline 95%
5,7-Dibromoisoquinoline
Formule: C₉H₅Br₂N
Poids moléculaire: 286,951 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31457100
Numéro CAS: 2137673-43-7