Imprimer
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR46147-5GEA 168 EUR
APOSOR46147-5G APOSOR46147-1G
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Formule: C₁₇H₁₄ClNO₂
Poids moléculaire: 299,752 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12910463
Numéro CAS: 286371-49-1