Ethyl 2-(chloromethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈ClNO₂S Poids moléculaire: 205,662 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06761633 Numéro CAS: 842130-48-7 |