Dihydrolevoglucosenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₈O₃ Poids moléculaire: 128,126 g/mol Point d'ébullition: 227 °C Point de fusion: < –20 °C Densité: 1,25 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 108 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD23105760 Numéro CAS: 53716-82-8 |