Imprimer
4-Hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR46236-250MGEA 141 EUR
APOSOR46236-250MG
4-Hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid 95+%
4-Hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₇H₉BO₄
Poids moléculaire: 167,955 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18397223
Numéro CAS: 182344-21-4