Imprimer
3-Bromoisoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR46500-250MGEA 65.5 EUR
APOSOR46500-250MG APOSOR46500-5G APOSOR46500-1G
3-Bromoisoxazole
3-Bromoisoxazole
Formule: C₃H₂BrNO
Poids moléculaire: 147,958 g/mol
Point d'ébullition: 182…183 °C
Densité: 1,812 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778379
Numéro CAS: 111454-71-8
UN: 1993
ADR: 3,III