Imprimer
3-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR46626-1GEA 246 EUR
APOSOR46626-1G
3-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
3-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₉H₉N₃
Poids moléculaire: 159,188 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01693716
Numéro CAS: 91857-86-2