5-Bromo-3,4-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₈BrNO₂ Poids moléculaire: 218,048 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13705413 Numéro CAS: 861034-48-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...