1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₂N₄O Poids moléculaire: 192,218 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11207433 Numéro CAS: 1094377-59-9 |