Imprimer
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR470013-1GEA 275 EUR
APOSOR470013-1G APOSOR470013-5G
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
Formule: C₅H₅BrO₂
Poids moléculaire: 176,996 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052345
Numéro CAS: 61934-55-2
UN: 1760
ADR: 8,III