Imprimer
4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470022-1GEA 1830 EUR
APOSOR470022-1G APOSOR470022-250MG
4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic acid
4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
Poids moléculaire: 235,279 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656814
Numéro CAS: 1141669-59-1