Imprimer

1-(4-Nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470030-1GEA 357 EUR
APOSOR470030-1G
1-(4-Nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile
1-(4-Nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Poids moléculaire: 216,236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01012887
Numéro CAS: 91392-33-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR