Imprimer

Ethyl 4-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470037-5GEA 367 EUR
APOSOR470037-5G
Ethyl 4-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Ethyl 4-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Poids moléculaire: 246,262 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198874
Numéro CAS: 1166756-79-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR