3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₂BrNO₂ Poids moléculaire: 270,122 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11110874 Numéro CAS: 1131615-12-7 |