Imprimer

4-Bromo-2-piperazinobenzoic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470066-5GEA 804 EUR
APOSOR470066-5G
4-Bromo-2-piperazinobenzoic acid
4-Bromo-2-piperazinobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₃BrN₂O₂
Poids moléculaire: 285,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191612
Numéro CAS: 1197193-25-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR