Imprimer
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470068-5GEA 713 EUR
APOSOR470068-5G APOSOR470068-1G
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₂
Poids moléculaire: 225,671 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191618
Numéro CAS: 1197193-20-6