Imprimer
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470074-5GEA 1120 EUR
APOSOR470074-5G APOSOR470074-250MG APOSOR470074-1G
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₂
Poids moléculaire: 235,282 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12869794
Numéro CAS: 835879-06-6