Imprimer
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470095-1GEA 306 EUR
APOSOR470095-1G APOSOR470095-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Formule: C₁₀H₁₅NOS
Poids moléculaire: 197,297 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495893
Numéro CAS: 1226776-90-4