Imprimer
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470118-1GEA 499 EUR
APOSOR470118-1G APOSOR470118-250MG
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formule: C₉H₈O
Poids moléculaire: 132,159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210084
Numéro CAS: 64599-56-0