2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ Poids moléculaire: 166,177 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09932969 Numéro CAS: 1016519-61-1 |