Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₂₁NO₅ Poids moléculaire: 271,31 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16883080 Numéro CAS: 1245782-62-0 |