Imprimer
2-(Boc-amino)ethoxylbenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470128-5GEA 591 EUR
APOSOR470128-5G
2-(Boc-amino)ethoxylbenzonitrile
2-(Boc-amino)ethoxylbenzonitrile
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₃
Poids moléculaire: 262,304 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18070983
Numéro CAS: 263409-80-9