Imprimer

1-Iodo-4-(methylsulphonyl)benzene

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470154-1GEA 601 EUR
APOSOR470154-1G
1-Iodo-4-(methylsulphonyl)benzene
1-Iodo-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₇IO₂S
Poids moléculaire: 282,099 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955957
Numéro CAS: 64984-08-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR