Imprimer
Methyl 3-chloro-4-(4-methylpiperazino)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470163-5GEA 601 EUR
APOSOR470163-5G
Methyl 3-chloro-4-(4-methylpiperazino)benzoate
Methyl 3-chloro-4-(4-methylpiperazino)benzoate
Formule: C₁₃H₁₇ClN₂O₂
Poids moléculaire: 268,739 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071042
Numéro CAS: 1256633-29-0