Imprimer
Ethyl 5,8-Dihydroxyimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470165-5GEA 1330 EUR
APOSOR470165-5G
Ethyl 5,8-Dihydroxyimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Ethyl 5,8-Dihydroxyimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Formule: C₉H₉N₃O₄
Poids moléculaire: 223,185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071049
Numéro CAS: 1256633-37-0