Imprimer
4,6-Dihydroxynicotinamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470170-1GEA 199 EUR
APOSOR470170-1G APOSOR470170-5G
4,6-Dihydroxynicotinamide
4,6-Dihydroxynicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O₃
Poids moléculaire: 154,123 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651680
Numéro CAS: 5466-41-1