Imprimer

4-(4-Nitrophenyl)thiazole-2-carboxylic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR470184-1GEA 826 EUR
APOSOR470184-1G
4-(4-Nitrophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
4-(4-Nitrophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆N₂O₄S
Poids moléculaire: 250,231 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375281
Numéro CAS: 4415-05-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR