Imprimer

4-(2-Bromophenyl)thiazole-2-carboxylic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470186-1GEA 601 EUR
APOSOR470186-1G
4-(2-Bromophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
4-(2-Bromophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂S
Poids moléculaire: 284,129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07377577
Numéro CAS: 1261268-93-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR