Imprimer
Methyl 2-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470190-5GEA 1010 EUR
APOSOR470190-5G
Methyl 2-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Methyl 2-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
Poids moléculaire: 242,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375285
Numéro CAS: 1261268-76-1