Methyl 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine-3-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Formule:
C₁₄H₁₉NO₃ Poids moléculaire: 249,306 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18071560 Numéro CAS: 955998-64-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...