Imprimer
3,5-Dinitropyridine-4-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470207-1GEA 601 EUR
APOSOR470207-1G
3,5-Dinitropyridine-4-carbonitrile
3,5-Dinitropyridine-4-carbonitrile
Formule: C₆H₂N₄O₄
Poids moléculaire: 194,104 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651709
Numéro CAS: 98138-12-6