Imprimer
(S)-2-(Hydroxymethyl)-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470214-1GEA 306 EUR
APOSOR470214-1G APOSOR470214-5G
(S)-2-(Hydroxymethyl)-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(S)-2-(Hydroxymethyl)-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
Poids moléculaire: 172,225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651718
Numéro CAS: 376629-60-6