Imprimer
6-Nitrospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470220-5GEA 1120 EUR
APOSOR470220-5G
6-Nitrospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
6-Nitrospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
Formule: C₁₂H₁₃N₃O₃
Poids moléculaire: 247,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651722
Numéro CAS: 158439-85-1