Imprimer
4-Oxospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-5-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470221-5GEA 1220 EUR
APOSOR470221-5G
4-Oxospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-5-carbonitrile
4-Oxospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-5-carbonitrile
Formule: C₁₂H₁₁N₃O
Poids moléculaire: 213,235 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651724
Numéro CAS: 1272756-09-8