Imprimer

Ethyl 4-Oxospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-5-carboxylate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR470222-5GEA 1410 EUR
APOSOR470222-5G
Ethyl 4-Oxospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-5-carboxylate
Ethyl 4-Oxospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₃
Poids moléculaire: 260,288 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651725
Numéro CAS: 1272756-15-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR