Imprimer

6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-4-one

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR470224-5GEA 1220 EUR
APOSOR470224-5G
6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-4-one
6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-4-one
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O
Poids moléculaire: 267,122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651728
Numéro CAS: 1272756-13-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR