Imprimer
2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470236-5GEA 1220 EUR
APOSOR470236-5G
2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzoic acid
2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Poids moléculaire: 246,262 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651747
Numéro CAS: 1272755-83-5