4-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₃N₃O Poids moléculaire: 227,262 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18651750 Numéro CAS: 1272755-89-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...